Learn More
Thermo Scientific Chemicals Couvercle en nickel pour creuset
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
20mL
25mL
30mL
35 ml
45mL
50 ml
55mL
75mL
100mL
250mL
500mL
1 000 ml
Description:
Pour creuset 35883
Pour creuset 35889
Pour creuset 35904
Pour creuset 35906
Pour creuset 35925
Pour creuset 35927
Pour creuset 35946
Pour creuset 35969
Pour creuset 35991
Pour creuset 36019
Pour creuset 36034
Pour creuset 36040
Pour creuset 36053
Pour creuset 36057
Pour creuset 36071
Pour creuset 36084
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Description | Pour creuset 35904 |
| Matériau | Nickel |
| Capacité (métrique) | 30mL |
| Product Type | Couvercle de creuset en nickel |