Learn More
Nickel, 99,9 %, (métaux à l’état de traces), poudre, -325 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Nickel |
Couleur | Brun-gris |
Note relative au nom | 99.9%, -325 mesh |
Point de fusion | 1455.0°C |
Point d’ébullition | 2730.0°C |
% min. CAS | 99.85 |
% max. CAS | 100.0 |
Densité | 8.9 |
Plage de pourcentage du dosage | 99.9% |
Quantité | 25 g |