Learn More
Nickel, 99,9 %, (métaux à l’état de traces), poudre, -325 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10003863
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-02-0
Formule moléculaire Ni
Poids moléculaire (g/mol) 58.69
Numéro MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clé InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nickel, elemental, nickel, soluble salts, catalyst, niccolum, nichel italian, fibrex p, fibrex, particles, carbonyl powder, raney alloy
CID PubChem 935
ChEBI CHEBI:28112
Nom IUPAC nickel
SMILES [Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel
Couleur Brun-gris
Note relative au nom 99.9%, -325 mesh
Point de fusion 1455.0°C
Point d’ébullition 2730.0°C
% min. CAS 99.85
% max. CAS 100.0
Densité 8.9
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Quantité 500 g
Fieser 12,335; 13,197; 17,296
Merck Index 15, 6583
Poids de la formule 58.7
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en plastique
Forme Poudre fine