Learn More
Cytiva Ni Sepharose™ excel
Milieu d’affinité Ni Sepharose excel pour la capture et la purification de protéines marquées à l’histidine sécrétées dans des surnageants de culture de cellules eucaryotes par chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC).
501.00€ - 7065.00€
Specifications
Tampon HCl 0,01 M et NaOH 0,01 M (une semaine), EDTA 10 mM, DTT 5 mM, NaOH 1 M, TCEP 5 mM, éthanol bêta-mercapto 20 mM et guanidine-HCl 6 M (24 heures), imidazole 500 mM et EDTA 100 mM (2 heures), 2-propanol 30 %
Type de produit Milieu de chromatographie Ni Sepharose excel
Débit 150 à 600°cm/h
Plage de pH 2 à 12
Granulométrie 90 mu;m
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Quantité Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantité Price Quantity & Availability  
13415187
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Cytiva
17371201
25 ml
501.00€
25mL
En stock
pour voir le stock disponible 
Add to basket
12664557
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Cytiva
17-3712-02
100 ml
1840.00€
100mL
En stock
pour voir le stock disponible 
Add to basket
12621206
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Cytiva
17-3712-03
500 ml
7065.00€
500mL
En stock
pour voir le stock disponible 
Add to basket
Description
Description
Ni Sepharose excel permet le chargement direct d’échantillons sans devoir effectuer de procédures de prétraitement longues et fastidieuses.
  • Chargement direct d’échantillons de culture de cellules eucaryotes contenant des protéines marquées à l’histidine sécrétées avec conservation de la capacité de liaison.
  • Augmente le rendement des protéines cibles et diminue la dégradation grâce à une manipulation réduite et simplifiée des échantillons.
  • Plusieurs formats pour la sélection et la purification préparative des protéines marquées à l’histidine.
  • Le milieu IMAC Ni Sepharose excel est préchargé avec des ions nickel très fortement lié à un ligand chélateur, permettant le chargement d’échantillons qui provoquent généralement la déshybridation des ions métalliques.
  • Ni Sepharose excel est conçu principalement pour la capture et la purification de protéines marquées à l’histidine sécrétées dans des surnageants de culture de cellules eucaryotes telles que des cellules d’insectes ou des cellules CHO.
Specifications
Specifications
HCl 0,01 M et NaOH 0,01 M (une semaine), EDTA 10 mM, DTT 5 mM, NaOH 1 M, TCEP 5 mM, éthanol bêta-mercapto 20 mM et guanidine-HCl 6 M (24 heures), imidazole 500 mM et EDTA 100 mM (2 heures), 2-propanol 30 %
150 à 600°cm/h
90 mu;m
4° à 30°C
Milieu de chromatographie Ni Sepharose excel
2 à 12
6°% d’agarose hautement réticulé
Ni-Sepharose
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Signal Word
  • ||Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH208-Contient Nickel. Peut produire une réaction allergique.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
SDS
Documents
Documents
Certificates