Learn More
Cytiva Ni Sepharose™ excel
Milieu d’affinité Ni Sepharose excel pour la capture et la purification de protéines marquées à l’histidine sécrétées dans des surnageants de culture de cellules eucaryotes par chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC).
Marque: Cytiva 17-3712-03
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ni Sepharose excel permet le chargement direct d’échantillons sans devoir effectuer de procédures de prétraitement longues et fastidieuses.
- Chargement direct d’échantillons de culture de cellules eucaryotes contenant des protéines marquées à l’histidine sécrétées avec conservation de la capacité de liaison.
- Augmente le rendement des protéines cibles et diminue la dégradation grâce à une manipulation réduite et simplifiée des échantillons.
- Plusieurs formats pour la sélection et la purification préparative des protéines marquées à l’histidine.
- Le milieu IMAC Ni Sepharose excel est préchargé avec des ions nickel très fortement lié à un ligand chélateur, permettant le chargement d’échantillons qui provoquent généralement la déshybridation des ions métalliques.
- Ni Sepharose excel est conçu principalement pour la capture et la purification de protéines marquées à l’histidine sécrétées dans des surnageants de culture de cellules eucaryotes telles que des cellules d’insectes ou des cellules CHO.
Spécification
HCl 0,01 M et NaOH 0,01 M (une semaine), EDTA 10 mM, DTT 5 mM, NaOH 1 M, TCEP 5 mM, éthanol bêta-mercapto 20 mM et guanidine-HCl 6 M (24 heures), imidazole 500 mM et EDTA 100 mM (2 heures), 2-propanol 30 % | |
500 ml | |
2 à 12 | |
6°% d’agarose hautement réticulé | |
Capture et purification de protéines marquées à l’histidine sécrétées dans des surnageants de culture de cellules eucaryotes par chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC) |
Milieu de chromatographie Ni Sepharose excel | |
150 à 600°cm/h | |
90 mu;m | |
4° à 30°C | |
Ni-Sepharose |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Ethanol, Nickel