Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité New York
Légères et confortables avec dessus en textile tricoté et nez de protection en composite de nano-carbone. Idéales pour les lieux de travail où la sécurité et le confort durable sont des priorités absolues. Le laçage intégré prévient les points de pression émanant des crochets et des œillets et la doublure Hydro-Tec™ procure une respirabilité optimale.
119.00€ - 137.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Gris, Noir |
Conception | New York |
Matériau de revêtement | Antibactérien Hydro-Tec™ |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15928431
|
Emma Safety Footwear
MM43264739 |
39 |
119.00€
1 paire |
Expédition estimée: 24-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15938431
|
Emma Safety Footwear
MM43264740 |
40 |
119.00€
1 paire |
Expédition estimée: 24-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15948431
|
Emma Safety Footwear
MM43264741 |
41 |
119.00€
1 paire |
Expédition estimée: 24-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15958431
|
Emma Safety Footwear
MM43264742 |
42 |
119.00€
1 paire |
Expédition estimée: 24-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15968431
|
Emma Safety Footwear
MM43264743 |
43 |
119.00€
1 paire |
Expédition estimée: 24-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15978431
|
Emma Safety Footwear
MM43264744 |
44 |
137.00€
1 paire |
Expédition estimée: 24-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15988431
|
Emma Safety Footwear
MM43264745 |
45 |
119.00€
1 paire |
Expédition estimée: 24-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15998431
|
Emma Safety Footwear
MM43264746 |
46 |
119.00€
1 paire |
Expédition estimée: 24-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15908441
|
Emma Safety Footwear
MM43264747 |
47 |
119.00€
1 paire |
Expédition estimée: 24-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Chaussures de sécurité S1P avec plaque de semelle pour travaux secs
- Textile tricoté
- Revêtement en polyuréthane
- Antibactérien Hydro-Tec™
- Sans métal
- Doublure sans chrome
- Certification ESD
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Gris, Noir | |
Antibactérien Hydro-Tec™ | |
Composite |
Lacets | |
New York | |
Textile |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité New York