Learn More
Contec™ NeutraKlean™ Detergent with Purified Water, Non-sterile
Contec™ NeutraKlean is a gentle and low-foaming detergent designed for the cleaning of life science cleanrooms. Ideal for the low level cleaning required after maintenance and to remove disinfectant residues and general soil.
Marque: Contec™ FBC503NK
83.65 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.34
Informations supplémentaires : CAS : 2605-79-0 Poids : 9.77400kg
Description
- Exempt de contamination et de particules, filtré à 0,22 μm sous un débit d’air de grade A dans une salle blanche de grade C
- Action détergente faiblement moussante
- Faible taux de surfactant
- Fourni en sachets doubles dans un emballage à déchirement linéaire
Spécification
Détergent NeutraKlean | |
Unscented | |
Colorless | |
Clear | |
Capped Bottle | |
0,22 mu;m | |
2 x 5 L |
Liquid | |
Non stérile | |
Not Autoclavable | |
0,3 % d’oxyde d’amine dans de l’eau purifiée (PE) | |
Limited-use | |
Pour le nettoyage des salles blanches utilisées dans le cadre des sciences de la vie | |
5 L |