Learn More
Contec™ Détergent NeutraKlean™ avec eau purifiée, non stérile
BIOPHARMA
Code produit. p-200055578 Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Type de conteneur:
Flacon pulvérisateur
Flacon à bouchon
Quantité:
2 x 5 L
6 x 1 L
6/Carton
Conditionnement:
2 bouteilles
6 bouteilles
6L
Code produit. 15932080
Marque: Contec™ FBT103NK
Edge
Conçu pour le nettoyage des salles blanches utilisées dans le cadre des sciences de la vie.
  • Le pH neutre le rend adapté à une utilisation dans toutes les zones de la salle blanche aussi douce que sur les surfaces de travail.
  • Filtré à 0,2 µm sous un débit d’air de grade A dans une salle blanche de grade C garantissant que le produit est exempt de contamination et de particules
  • L’action détergente faiblement moussante est idéale pour une utilisation sur les sols, les murs et les paillasses.
  • Un faible taux de surfactant produit de faibles résidus qui peuvent être facilement éliminés.
  • Le pulvérisateur peut être réglé sur jet ou pulvérisation, et offre un bon recouvrement des surfaces.
  • Le pulvérisateur et le système de protection “bag in bottle” empêchent la contamination du contenu du flacon en cours d’utilisation.
  • Les flacons peuvent être complètement vidés afin d’éviter le gaspillage. Il est donc inutile de jeter le produit inutilisé pendant sa durée de conservation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Détergent NeutraKlean
Forme Pulvérisation liquide
pH 6 à 8
Scent Non parfumé
Stérilité Non stériles
Aspect Incolore
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Clair
Composition Liquides
Type de conteneur Flacon pulvérisateur
Jetable Usage limité
Filtré À filtre
Inflammable Non
Quantité 6/Carton
Volume (métrique) 1 L