Learn More
Fisherbrand™ Éprouvette Nessler
En verre sodocalcique. Les tubes de Nessler Fisherbrand™ sont parfaitement adaptés aux analyses colorimétriques.
14.60€ - 16.05€
Spécification
Type de base | Flat |
---|---|
Matériau | Verre sodocalcique |
Type de produit | Nessler Tube |
Description
- Pour comparer la couleur et la turbidité des liquides ou solutions
- Valeurs fixes de 50 ml ou 100 ml avec graduation de 50 ml
- Le fond optiquement plan offre une clarté inégalée pour les comparaisons visuelles
- Fournie par paires appariées afin de garantir l’uniformité des produits pour une plus grande précision
Spécification
Flat | |
Verre sodocalcique | |
Nessler Tube |