Learn More
Fisherbrand™ Éprouvette Nessler
Code produit. 11932168 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 11932168
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
En verre sodocalcique. Les tubes de Nessler Fisherbrand™ sont parfaitement adaptés aux analyses colorimétriques.
Tube de Nessler
• Verre sodocalcique
• Base plate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tolérance ±0.8 ml
Matériau Verre sodocalcique
Type de base Plat
Diamètre (métrique) extérieur 34 mm
Capacité (métrique) 100 ml
Hauteur (métrique) 180 mm
Type de produit Nessler Tube