Learn More
Invitrogen™ Kit de système de transfection Neon™ 10 μl
Kit Neon™ pour système de transfection 10 μl
742.00€ - 2080.00€
Spécification
Classification | Exempt de composants d’origine animale, défini chimiquement, faible teneur en protéine, exempt de xéno-composants, teneur réduite en facteurs de croissance, teneur réduite en sérum |
---|---|
Type de cellule | Cellule souche, cellule primaire, cellule difficile à transfecter |
Format | Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons |
Type d’échantillon | ADN plasmide, ARNsi synthétique |
Transfection Technique | Électroporation |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10698888
|
Invitrogen™
MPK1025 |
25 x 2 |
742.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10124334
|
Invitrogen™
MPK1096 |
96 x 2 |
2080.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le kit Neon™ pour système de transfection 10 μl est conçu tout spécialement pour une utilisation sur MPK5000. Utilisez ce kit pour des volumes de transfection de 10 μl, contenant 5 × 104 à 2 × 105 cellules adhérentes ou 1 × 105 à 5 × 105 cellules en suspension. Les cellules transfectées à l’aide des embouts Neon™ 10 μl inclus sont prêtes à être nettoyées et mises en plaques sur une boîte de culture à puits multiples.Spécification
Exempt de composants d’origine animale, défini chimiquement, faible teneur en protéine, exempt de xéno-composants, teneur réduite en facteurs de croissance, teneur réduite en sérum | |
Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons | |
Électroporation | |
Transfection | |
Système de transfection | |
Température ambiante | |
Système de transfection Neon™ |
Cellule souche, cellule primaire, cellule difficile à transfecter | |
ADN plasmide, ARNsi synthétique | |
Système de transfection Neon™ | |
Neon™ | |
Oui | |
2 x 10^4 - 6 x 10^8 cellules ; varie en fonction du type de cellule |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ Kit de système de transfection Neon™ 10 μl