Learn More
Poudre de néodyme, 40 mailles, 99,8 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15471967
Poudre de néodyme, 40 mailles, 99,8 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15471967
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Code produit. 15471967
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044181.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-00-8
Formule moléculaire Nd
Poids moléculaire (g/mol) 144.24
Numéro MDL MFCD00011130
Clé InChI QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme neodimio, neodyme, neodym, trihydride, ingot reo, neodymium, ion nd5+, atom, ingot, iii, foil, 3n
CID PubChem 23934
ChEBI CHEBI:33372
Nom IUPAC néodyme
SMILES [Nd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Neodymium powder
Couleur Gris à argent
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3089
Quantité 5 g
Pourcentage de pureté 99.9%
Dimensions de la maille −40 Mesh
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Air and moisture sensitive
Forme Poudre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotT14I004 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/08/2022 Catalog Number044181.14,044182.14
Numéro de lotU10H028 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number044181.14,044182.14
Numéro de lotC16R031 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number044181.14,044182.14
Numéro de lotD25Q35 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number044181.14,044182.14
Numéro de lotQ25F017 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number044181.14,044182.14
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Neodymium powder, -40 mesh, 99.8% (REO)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P235+P410-Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P407-Maintenir un intervalle d'air entre les piles/palettes.
  • P420-Stocker à l'écart des autres matières.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Neodymium
Nom du produit
Poudre de néodyme, 40 mailles, 99,8 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >