Learn More
Lingot de néodyme 99,1 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11310699
Lingot de néodyme 99,1 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11310699
100 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Code produit. 11310699
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 000214.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnement sous huile minérale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-00-8
Formule moléculaire Nd
Poids moléculaire (g/mol) 144.24
Numéro MDL MFCD00011130
Clé InChI QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme neodimio, neodyme, neodym, trihydride, ingot reo, neodymium, ion nd5+, atom, ingot, iii, foil, 3n
CID PubChem 23934
ChEBI CHEBI:33372
Nom IUPAC néodyme
SMILES [Nd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Neodymium ingot
Couleur Gris-Argent
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 100 g
Pourcentage de pureté 99.1%
Forme Lingot ; conditionnement sous huile minérale
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotU06K042 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/08/2024 Catalog Number000214.14,000214.22
Numéro de lotS18K002 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/07/2024 Catalog Number000214.14,000214.22
Numéro de lotQ04K001 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/04/2024 Catalog Number000214.14,000214.22
Numéro de lotX25J042 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/11/2023 Catalog Number000214.14,000214.22
Numéro de lotM24I067 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number000214.14,000214.22
Nom du produit
Lingot de néodyme 99,1 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >