Learn More
Oxyde de néodyme(III), 99,9 %, (à base de métaux en traces), Thermo Scientific Chemicals
61.30€ - 112.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1313-97-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Nd2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 336.48 |
Numéro MDL | MFCD00011134 |
Clé InChI | PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | dineodymium(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10686802
|
Thermo Scientific Acros
211580250 |
25 g | Flacon en verre |
61.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10606982
|
Thermo Scientific Acros
211581000 |
100 g | Flacon en verre |
112.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-tracesIdentifiants chimiques
1313-97-9 | |
336.48 | |
PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3] |
Nd2O3 | |
MFCD00011134 | |
dineodymium(3+) trioxidandiide |
Spécification
Neodymium(III)-oxide | |
99.9% | |
Bleu | |
100.0 | |
99.90% | |
ND2O3 | |
14, 6450 | |
PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N | |
dineodymium(3+) trioxidandiide | |
336.47 | |
Base de métaux à l’état de traces | |
7.2400g/mL |
2270.0°C | |
1313-97-9 | |
99.85 | |
Poudre | |
Nd2O3 | |
MFCD00011134 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in acids | |
[O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3] | |
336.48 | |
99.9% | |
7.24 |
Sécurité et traitement
HYGROSCOPIC
missing translation for 'einecsNumber' : 215-214-1
missing translation for 'rtecsNumber' : QP0185000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only