Learn More
Oxyde de néodyme(III), 99,9 %, (à base de métaux en traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10606982
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-97-9
Formule moléculaire Nd2O3
Poids moléculaire (g/mol) 336.48
Numéro MDL MFCD00011134
Clé InChI PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dineodymium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Neodymium(III)-oxide
Point de fusion 2270.0°C
Note relative au nom 99.9%
Couleur Bleu
% min. CAS 99.85
% max. CAS 100.0
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.90%
Formule linéaire ND2O3
Merck Index 14, 6450
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in acids
Poids de la formule 336.47
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 7.24
Densité 7.2400g/mL
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Neodymium(III)-oxide