Learn More
Dr.Weigert™ Détergent FLA Neodisher™
Un détergent alcalin intensif sans surfactants. Le détergent Weigert™ Neodisher™ FLA est une formule concentrée à utiliser avec les pompes péristaltiques.
Marque: Dr.Weigert™ 411233
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Détergent alcalin, concentrat liquide
- LE Neodisher LaboClean FLA est utilisé pour le nettoyage lors de la désinfection des machines à laver
- Exempt de phosphates, de surfactants et de chlore actif
- Élimine les résidus organiques, particulièrement adaptés au nettoyage des cages animales pour souris ou rats en PSU, PC, polyétherimide, PPSU ou acier inoxydable
- Dosage compris entre 2 et 6 ml/l
Spécification
Neodisher FLA | |
12,3 à 12,8 | |
Canister | |
À filtre | |
5 L |
Liquide | |
Non stériles | |
220 x 240 x 140 mm | |
Élimine les résidus huileux et autres résidus organiques tenaces |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- neodisher LaboClean FLA
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: potassium hydroxide