Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean FLA
Click to view available options
Volume (métrique):
5 L
10 L
Conditionnement:
10L
5L
Description
- Détergent alcalin, concentrat liquide
- LE Neodisher LaboClean FLA est utilisé pour le nettoyage lors de la désinfection des machines à laver
- Exempt de phosphates, de surfactants et de chlore actif
- Élimine les résidus organiques, particulièrement adaptés au nettoyage des cages animales pour souris ou rats en PSU, PC, polyétherimide, PPSU ou acier inoxydable
- Dosage compris entre 2 et 6 ml/l
Spécification
Spécification
| Type de produit | Neodisher FLA |
| Forme | Liquide |
| pH | 12,3 à 12,8 |
| Stérilité | Non stériles |
| Composition | Polycarboxylates, hydroxyde de potassium |
| Concentration | 1 à 6 ml/l |
| Type de conteneur | Canister |
| Densité | 1,4 g/cm3 (20°C) |
| Description | 310 x 230 x 180 mm |
| À utiliser avec (application) | Élimine les résidus huileux et autres résidus organiques tenaces |
| Afficher plus |