missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NDUFC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | NDUFC2 |
---|---|
Concentration | 0.18 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16874804
|
Proteintech
15573-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 05-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16864804
|
Proteintech
15573-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 05-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Accessory subunit of the mitochondrial membrane respiratory chain NADH dehydrogenase (Complex I), that is believed not to be involved in catalysis. Complex I functions in the transfer of electrons from NADH to the respiratory chain. The immediate electron acceptor for the enzyme is believed to be ubiquinone.Spécification
NDUFC2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
O95298, Q9CQ54 | |
4718, 68197 | |
NDUFC2 Fusion Protein Ag7919 | |
Primary | |
-20°C | |
NDUFC2 |
0.18 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
B14.5b, CI B14.5b, Complex I B14.5b, HLC 1, NADHDH2, NDUFC2 | |
NDUFC2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |