Learn More
Tocris Bioscience™ NAV 2729
Selective ARF6 inhibitor
270.00€ - 1080.00€
Spécification
Couleur | Jaune |
---|---|
Type de produit | Inhibiteur |
CAS | 419547-11-8 |
Formule moléculaire | C25H17ClN4O3 |
Poids de la formule | 456.88g/mol |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18730128
|
Tocris Bioscience™
5986/10 |
10 mg |
270.00€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18755999
|
Tocris Bioscience™
5986/50 |
50 mg |
1080.00€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Selective ARF6 inhibitor (IC50 = 1.0 μM). Selective for ARF6 over other ARF family members and small GTPases. Inhibits ARF6 activation in uveal melanoma cells in vitro and blocks downstream signaling pathways of oncogenic GNAQ. Reduces tumorigenesis in mouse model of uveal melanoma.Spécification
Jaune | |
419547-11-8 | |
456.88g/mol | |
Stockage à 4°C |
Inhibiteur | |
C25H17ClN4O3 | |
Soluble to 100mM in DMSO | |
Blocks downstream signaling pathways |
Usage exclusivement réservé à la recherche