Learn More
Tocris Bioscience™ NAV 2729
Selective ARF6 inhibitor
Marque: Tocris Bioscience™ 5986/50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
NAV 2729 is a selective ARF6 inhibitor (IC50 = 1.0 μM). Selective for ARF6 over other ARF family members and small GTPases. Inhibits ARF6 activation in uveal melanoma cells in vitro and blocks downstream signaling pathways of oncogenic GNAQ. Reduces tumorigenesis in mouse model of uveal melanoma.Spécification
Jaune | |
419547-11-8 | |
456.88g/mol | |
Stockage à 4°C | |
50 mg |
Inhibiteur | |
C25H17ClN4O3 | |
Soluble to 100mM in DMSO | |
Blocks downstream signaling pathways |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu