Learn More
BRAND™ Bouchons en caoutchouc naturel
Protège les liquides des contaminants extérieurs. Fournit un joint sûr.
Marque:  BRAND™ 144388
33.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15211449
  • 40.20€ / 25 pièces
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En caoutchouc naturel
  • Couleur rouge
  • 25/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
25 mm
17 mm
Caoutchouc naturel
Rouge
22 mm