Learn More
BRAND™ Bouchons en caoutchouc naturel
Code produit. p-8010228 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
12 mm
14 mm
22 mm
55 mm
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
Code produit. 15281439
Marque: BRAND™ 144384
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Protège les liquides des contaminants extérieurs. Fournit un joint sûr.
  • En caoutchouc naturel
  • Couleur rouge
  • 25/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Hauteur (métrique) 20 mm
Quantité 25/boîte
Couleur Rouge
Diameter (Metric) Bottom 11 mm
Diamètre (métrique) supérieur 14 mm
Matériau Caoutchouc naturel