Learn More
Fisherbrand™ Bouchons à un orifice en caoutchouc naturel
Utilisés à des fins de recherche en laboratoire.
Marque:  Fisherbrand™ RB049/1H
Code produit. 11567612
  • 33.00€ / 5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • En caoutchouc naturel
  • Couleur rouge
  • Contient un orifice
Spécification
Spécification
5 mm
46/55 IRHD
5/boîte
49 mm
Caoutchouc naturel
Pour un usage en laboratoire
42 mm
Rouge
55 mm
Bouchon
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Bouchons à un orifice en caoutchouc naturel > Diamètre inférieur : 49 mm ; diamètre supérieur : 55 mm