Learn More
Kautex™ Flacons à large col en PEBD
Conçus avec une large ouverture facilitant le remplissage et le nettoyage. Les flacons à col large Kautex™ sont parfaits pour les liquides, les pâtes et les granulés.
Marque: Kautex™ 2000770534
18.49 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21933" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.37800kg
Description
- Fabriqués en polyéthylène basse densité (PEBD) pour plus de flexibilité et de robustesse
- Flacons ronds, couleur translucide naturelle
- Idéals pour la distribution, l’envoi d’échantillons, les adhésifs, le transport et le stockage
- Comprend un bouchon à vis étanche
Spécification
750 ml | |
Rond | |
PEBD | |
Bouchon à vis en PEBD | |
Non | |
Flacon à col large |
Distribution, envoi d’échantillons, expédition, transport, stockage | |
Bouchon | |
39,2mm | |
1 par unité | |
173 mm | |
Bouchon à vis |