Learn More
Kautex™ Flacons à large col en PEBD
Code produit. p-8011924
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
D.I. du col (métrique):
23,8mm
30,8mm
39,2mm
50 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
180 pièces
20 pièces
279 pièces
4 pièces
5 pièces
50 pièces
90 pièces
Code produit. 11324455
Marque: Kautex™ 2000770528
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçus avec une large ouverture facilitant le remplissage et le nettoyage. Les flacons à col large Kautex™ sont parfaits pour les liquides, les pâtes et les granulés.
  • Fabriqués en polyéthylène basse densité (PEBD) pour plus de flexibilité et de robustesse
  • Flacons ronds, couleur translucide naturelle
  • Idéals pour la distribution, l’envoi d’échantillons, les adhésifs, le transport et le stockage 
  • Comprend un bouchon à vis étanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
À utiliser avec (application) Distribution, envoi d’échantillons, expédition, transport, stockage
Forme Rond
Comprend Bouchon
Matériau PEBD
D.I. du col (métrique) 23,8mm
Bouchon de rechange Bouchon à vis en PEBD
Quantité 1Chaque
Graduated Non
Hauteur (métrique) 76 mm
Type de produit Flacon à col large
Type de bouchon Bouchon à vis