Learn More
Thermo Scientific™ Broyeurs de tubes National
Réduisez les frais d’élimination des déchets en réduisant le volume total de déchets grâce au broyeur de flacons Thermo Scientific™ National.
12892.36€ - 16651.50€
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10129094
|
Thermo Scientific™
C4040-PVCM |
Pneumatic Benchtop Vial Crusher | N/A | N/A | N/A | |||||
10520136
|
Thermo Scientific™
C4040-VC |
Manual Benchtop Vial Crusher |
12892.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Réduisez les frais d’élimination des déchets en réduisant le volume total de déchets grâce au broyeur de flacons Thermo Scientific™ National.
- Casse et sépare le liquide de tous les flacons et ampoules de 1 ml à 100 ml
- Peut traiter approximativement 5 000 tubes de 2 ml à l’heure
- Utilisation sûre dans une hotte d’aspiration ou relié à un aspirateur pour une exposition restreinte aux vapeurs inflammables ou toxiques
- Gestion des déchets responsable et respectueuse de l’environnement : le verre broyé est automatiquement séparé du solvant pour une mise au rebut séparée
Spécification
National |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Broyeurs de tubes National