Learn More
Thermo Scientific™ Broyeurs de flacons National
Réduisez les frais d’élimination des déchets en réduisant le volume total de déchets grâce au broyeur de flacons Thermo Scientific™ National.
Marque: Thermo Scientific™ C4040-VC
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 30.00000kg
Description
Réduisez les frais d’élimination des déchets en réduisant le volume total de déchets grâce au broyeur de flacons Thermo Scientific™ National.
- Casse et sépare le liquide de tous les flacons et ampoules de 1 ml à 100 ml
- Peut traiter approximativement 5000 flacons de 2 ml à l’heure
- Utilisation sûre dans une hotte d’aspiration ou relié à un circuit de vide pour une exposition restreinte aux vapeurs inflammables ou toxiques
- Gestion des déchets respectueuse de l’environnement—Le verre broyé est automatiquement séparé du solvant pour une mise au rebut à part
Spécification
Concasseur de flacons de paillasse manuel, 241/2H x 81/2l x 231/2 dia. int. | |
National™ |