Learn More
Thermo Scientific™ Seringues jetables en plastique National Target
Code produit. p-4525984
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
Type de produit:
Seringue Luer-Lok
Seringue Luer-Slip
Conditionnement:
100 pièces
30 pièces
50 pièces
Code produit. 10280655
Marque: Thermo Scientific™ S75101
Edge
Utilisez ces seringues en plastique jetables pour la distribution de petits volumes de liquides, ou pour la filtration par pression avec nos filtres à seringues.
Distribuez et filtrez de petits volumes de liquides grâce à ces seringues jetables, utilisées avec les filtres pour seringue Thermo Scientific™ Titan3™ ou Thermo Scientific™ Target2™. Les seringues jetables en plastique Thermo Scientific™ National Target constituent un choix idéal pour toutes les applications de filtre pour seringue. Ces seringues jetables se caractérisent par une construction en deux parties avec corps en polypropylène et pistons en polyéthylène. Cette conception élimine la nécessité de joints d’étanchéité du piston, synthétiques ou en caoutchouc, et ne nécessite aucun lubrifiant (silicone ou huile) dans le corps.
  • Choix de seringues Luer-Slip ou Luer Lock dans des capacités allant de 1 à 50 ml
  • Non stérile
  • Conditionnés en vrac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polyéthylène (piston), Polypropylène (cylindre)
Description Seringues Luer-Slip ; Capacité : 1 ml
Type de produit Seringue Luer-Slip
Jetable Oui
Volume (métrique) 1 ml
Gamme de produits National Target
À utiliser avec (équipement) Filtre pour seringue
Type de connexion Luer-Lock