Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour flacons à bouchon vissé
Maintenez et organisez efficacement des flacons lorsque vous les utilisez ou les placez en stockage. Gagnez de l’espace en empilant des racks de 50 ou 100 flacons en plastique les uns sur les autres.
8.10€ - 34.40€
Spécification
Type de produit | rack Vial |
---|---|
Forme | Carré |
Empilables | Oui |
Code produit | Marque | Description | Capacité | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Capacité | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10620526
|
Thermo Scientific™
C4015-27 |
Rack pour flacons avec couvercle | 100 | Flacons de 4 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
11935693
|
Thermo Scientific™
401225 |
Rack pour flacons | Flacons | Flacons de 2 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
10221035
|
Thermo Scientific™
C4012-25 |
Rack pour flacons | Flacons | Flacons de 2 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
11538240
|
Thermo Scientific™
C4015-25 |
Rack pour flacons | Flacons | Flacons de 4 ml |
34.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
Stockez vos flacons de manière efficace grâce aux racks pour flacons à bouchon vissé de 4 ml Thermo Scientific™ National, empilables pour encore plus de gain de place.
- Les racks offrent une indexation alphanumérique pour faciliter l’identification des flacons
- Les racks pour flacons en polypropylène sont résistants à la plupart des solvants
Informations de commande
Racks d’une capacité de 50 et 100 flacons disponibles.
Spécification
rack Vial | |
Carré | |
Oui |
Période de garantie limitée :
conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.