Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour flacons à bouchon vissé
Description
Stockez vos flacons de manière efficace grâce aux racks pour flacons à bouchon vissé de 4 ml Thermo Scientific™ National, empilables pour encore plus de gain de place.
- Les racks offrent une indexation alphanumérique pour faciliter l’identification des flacons
- Les racks pour flacons en polypropylène sont résistants à la plupart des solvants
Informations de commande
Racks d’une capacité de 50 et 100 flacons disponibles.
Spécification
Spécification
| Type de produit | rack Vial |
| Description | Rack pour flacons avec couvercle |
| Couleur | Bleu |
| Capacité | 100 |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Carré |
| Empilables | Oui |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons de 4 ml |
Période de garantie limitée :
conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.