Learn More
Thermo Scientific™ Flacon à vis National 15 x 45 mm
Les flacons à vis Thermo Scientific™ National 15 x 45 mm ont un fond uniformément plat pour une adaptation sûre avec les inserts.
49.30€ - 62.26€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 15 mm |
---|---|
Matériau | Verre, silanisé |
Volume (métrique) | 4 ml |
Volume (métrique) de travail | 4 mL |
Hauteur (métrique) | 45 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Type de goulot | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Type de goulot | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12440258
|
Thermo Scientific™
C4015-S2 |
Ambré | 4 ml | Étalon |
60.09€
100 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12450258
|
Thermo Scientific™
C4015-S2W |
Ambré | 4 ml | Large |
62.26€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12410258
|
Thermo Scientific™
C4015-S11W |
Transparent | 4 ml | Large |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Les flacons à vis Thermo Scientific™ National 15 x 45 mm ont un fond uniformément plat pour une adaptation sûre avec les inserts.
- Flacon d’échantillonnage automatique original de 4 ml Waters WISP™
- Verre borosilicaté de qualité supérieure de type 1, classe A ou verre ambré 51A
- Les flacons I-D™ présentent une étiquette inscriptible.
- Les flacons à haute récupération AP2000™ sont dotés d’un fond conique pour une extraction maximale de l’échantillon.
- Les flacons Glastic™ disposent d’un insert en verre fixé à l’intérieur d’un flacon en plastique.
- Les flacons désactivés sont disponibles avec un prétraitement NSC Silanization or Kimshield™.
Spécification
15 mm | |
4 ml | |
45 mm |
Verre, silanisé | |
4 mL |