Learn More
Thermo Scientific™ Flacon à vis National 15 x 45 mm
Les flacons à vis Thermo Scientific™ National 15 x 45 mm ont un fond uniformément plat pour une adaptation sûre avec les inserts.
Marque: Thermo Scientific™ C4015-S2
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.48000kg
Description
Les flacons à vis Thermo Scientific™ National 15 x 45 mm ont un fond uniformément plat pour une adaptation sûre avec les inserts.
- Flacon d’échantillonnage automatique Waters WISP™ d’origine de 4 ml
- Verre transparent borosilicaté supérieur de type 1, classe A ou verre ambré 51A
- Les flacons I-D™ sont dotés d’une étiquette inscriptible
- Les flacons à récupération élevée AP2000™ présentent un fond conique pour une extraction maximale des échantillons
- Les flacons Glastic™ se composent d’un insert en verre fixé à l’intérieur d’un flacon en plastique
- Les flacons désactivés sont disponibles avec, au choix, un prétraitement par silanisation NSC ou Kimshield™
Spécification
Ambré | |
Verre, silanisé | |
Étalon | |
45 mm |
15 mm | |
4 ml | |
4 mL |