Learn More
Thermo Scientific™ Flacon à vis National 15 x 45 mm
Les flacons à vis Thermo Scientific™ National 15 x 45 mm ont un fond uniformément plat pour une adaptation sûre avec les inserts.
Marque: Thermo Scientific™ C4015-S2W
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Les flacons à vis Thermo Scientific™ National 15 x 45 mm ont un fond uniformément plat pour une adaptation sûre avec les inserts.
- Flacon d’échantillonnage automatique original de 4 ml Waters WISP™
- Verre borosilicaté de qualité supérieure de type 1, classe A ou verre ambré 51A
- Les flacons I-D™ présentent une étiquette inscriptible.
- Les flacons à haute récupération AP2000™ sont dotés d’un fond conique pour une extraction maximale de l’échantillon.
- Les flacons Glastic™ disposent d’un insert en verre fixé à l’intérieur d’un flacon en plastique.
- Les flacons désactivés sont disponibles avec un prétraitement NSC Silanization or Kimshield™.
Spécification
Ambré | |
Verre, silanisé | |
Large | |
45 mm |
15 mm | |
4 ml | |
4 mL | |
I-D |