Learn More
Whirl-Pak™ Sachets pour échantillons debout Whirl-Pak™
Les Sachets debout facilitent l’ajout de matériaux au sachet et l’élimination de l’échantillon pour les tests ou les analyses. Le fond plat assure la stabilité et les languettes de fil maintiennent le haut ouvert pour faciliter l’accès.
180.00€ - 1290.26€
Spécification
Type de produit | Stand-up Bag |
---|---|
Description | Sachet autoportant Whirl-Pak™ |
Autoclavable | Non autoclavable |
Type de bouchon | Rouleau et fil |
Couleur | Clear with White Block |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l) | Épaisseur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l) | Épaisseur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11716873
![]() |
Whirl-Pak™
B01364WA |
118 mL | 18,5 x 7,5 cm (7,25 x 3 po) | 2,50 mil | N/A | N/A | N/A | |||||
30281139
|
Whirl-Pak™
B01364WA |
118 mL | 18,5 x 7,5 cm (7,25 x 3 po) | 2,50 mil |
1290.26€
6000 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11726873
![]() |
Whirl-Pak™
B01365WA |
532 mL | 23 x 11,5 cm (9 x 4,5 po) | 3 mil |
540.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11766965
![]() |
Whirl-Pak™
B01401WA |
710 ml | 23 x 15 cm (9 x 6 po) | 3 mil |
190.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11781796
![]() |
Whirl-Pak™
B01450WA |
1,24 L | 38 x 15 cm (15 x 6 po) | 4 mil |
188.00€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11791796
![]() |
Whirl-Pak™
B01451WA |
2 L | 38 x 19 cm (15 x 7,5 po) | 4 mil |
678.00€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
La bande d’écriture blanche facilite l’identification des échantillons et la rend plus pratique
- La finition de type papier élimine pratiquement le maculage d’encre
- Surface qui accepte une variété d’instruments d’écriture
- Stérilisés après fabrication
Spécification
Stand-up Bag | |
Non autoclavable | |
Clear with White Block | |
Polyéthylène | |
Oui | |
Plastic | |
-320°F to +180°F |
Sachet autoportant Whirl-Pak™ | |
Rouleau et fil | |
Single-use | |
Stérile | |
Cardboard | |
Ethylene Oxide Gas | |
82°C |