Learn More
Whirl-Pak™ Sachets pour échantillons debout Whirl-Pak™
Code produit. 30281139 Tous les produits Whirl-Pak Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
18,5 x 7,5 cm (7,25 x 3 po)
23 x 11,5 cm (9 x 4,5 po)
23 x 15 cm (9 x 6 po)
38 x 15 cm (15 x 6 po)
38 x 19 cm (15 x 7,5 po)
Épaisseur (impériale):
2,50 mil
3 mil
4 mil
Capacité (métrique):
118 ml
532 ml
710 ml
1,24 L
2 L
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
6000 pièces
Code produit. 30281139
Marque: Whirl-Pak™ B01364WA
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les Sachets debout facilitent l’ajout de matériaux au sachet et l’élimination de l’échantillon pour les tests ou les analyses. Le fond plat assure la stabilité et les languettes de fil maintiennent le haut ouvert pour faciliter l’accès.
La bande d’écriture blanche facilite l’identification des échantillons et la rend plus pratique
  • La finition de type papier élimine pratiquement le maculage d’encre
  • Surface qui accepte une variété d’instruments d’écriture
  • Stérilisés après fabrication
Spécification
Description Sachet autoportant Whirl-Pak™
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 4 oz.
Capacité (métrique) 118 ml
Type de bouchon Rouleau et fil
Couleur Clear with White Block
Jetable Single-use
Matériau Polyéthylène
Stérilité Stérile
Épaisseur (métrique) 0,064 mm
Volume plein 4 oz.
Sans latex Oui
Nb par paquet 500/Pk.
Conditionnement externe Cardboard
Conditionnement interne protecteur Plastic
Quantité 500/boîte
Méthode de stérilisation Ethylene Oxide Gas
Plage de températures (impériale) -320°F to +180°F
Plage de températures (métrique) 82°C
Épaisseur (impériale) 2,50 mil
Dimensions (L x l) 18,5 x 7,5 cm (7,25 x 3 po)
Longueur (impériale) 7,25 in
Longueur (métrique) 18,5 cm
Largeur (impériale) 3 in
Largeur (métrique) 7,5 cm
Type de produit Stand-up Bag