Learn More
BRAND™ Flacons Erlenmeyer en verre à col étroit
Ces flacons Erlenmeyer sont fabriqués en verre borosilicaté 3.3 et sont conformes à la norme DIN ISO 1773.
78.55€ - 240.00€
Spécification
Certifications/Conformité | DIN ISO 1773 |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
Type de goulot | Étroit |
Type de produit | Flacon Erlenmeyer |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10528781
|
BRAND™
92768 |
3000 ml |
78.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15567851
|
BRAND™
92754 |
1000 ml |
240.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15282969
|
BRAND™
92717 |
50 ml |
116.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15557851
|
BRAND™
92739 |
300 ml |
136.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15222979
|
BRAND™
92736 |
250 ml |
106.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15242979
|
BRAND™
92744 |
500 ml |
146.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Avec rebord perlé et graduation
- Col étroit pour un versement et une distribution contrôlés
- Nombre de paquets différents en fonction de la capacité
Spécification
DIN ISO 1773 | |
Étroit | |
Oui |
Verre borosilicaté 3.3 | |
Flacon Erlenmeyer |