Learn More
BRAND™ Flacons Erlenmeyer en verre à col étroit
Ces flacons Erlenmeyer sont fabriqués en verre borosilicaté 3.3 et sont conformes à la norme DIN ISO 1773.
Marque: BRAND™ 92768
69.62 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.53000kg
Description
- Avec rebord perlé et graduation
- Col étroit pour un versement et une distribution contrôlés
- Nombre de paquets différents en fonction de la capacité
Spécification
DIN ISO 1773 | |
3000 ml | |
310 mm | |
2 | |
Oui |
52 mm | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
Étroit | |
Flacon Erlenmeyer | |
187 mm |