Learn More
Naphtalène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
26.73€ - 155.78€
Identifiants chimiques
CAS 91-20-3
Formule moléculaire C10H8
Poids moléculaire (g/mol) 128.17
Numéro MDL MFCD00001742
Clé InChI UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naphthalin, naphthene, camphor tar, tar camphor, white tar, albocarbon, naphthaline, moth flakes, moth balls, naphtalene
CID PubChem 931
ChEBI CHEBI:16482
Nom IUPAC naphtalène
SMILES C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10153910
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
180902500
250 g Flacon en plastique
26.73€
250g
10337650
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
180900010
1 kg Flacon en plastique
62.01€
1kg
10287023
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Acros
180900025
2.5 kg Flacon en plastique
112.56€
2.50kg
13478418
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Acros
180900050
5 kg Récipient en plastique
155.78€
5kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Chemical Identifiers
91-20-3
128.17
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
931
naphtalène
C10H8
MFCD00001742
naphthalin, naphthene, camphor tar, tar camphor, white tar, albocarbon, naphthaline, moth flakes, moth balls, naphtalene
CHEBI:16482
C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Specifications
Naphthalene
98.5
79.0°C to 82.0°C
0.9900g/mL
78°C
98.5% min. (GC)
C10H8
05,IV,164
0.99
Solubility in water: 30mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,,very soluble in acetone,chloroform,ether,,benzene,toluene,carbon disulfide
C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
128.17
CHEBI:16482
99%
91-20-3
100.0
Blanc
218.0°C
Authentique
C10H8
MFCD00001742
15,6455
naphthalin, naphthene, camphor tar, tar camphor, white tar, albocarbon, naphthaline, moth flakes, moth balls, naphtalene
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
naphtalène
931
128.17
Cristaux, flocons de cristaux, comprimés, billes ou poudre de cristaux
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Susceptible de provoquer le cancer.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Nocif en cas d’ingestion.
Matière solide inflammable.
Déclaration GHS P
Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
Éviter le rejet dans l’environnement.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 202-049-5
Product Identifier
  • Naphthalene
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Hazard Statement
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
SDS
Documents
Documents
Certificates