Learn More
Naphtalène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10287023
Naphtalène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10287023
2.5 kg, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10287023
Marque: Thermo Scientific Acros 180900025
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-20-3
Formule moléculaire C10H8
Poids moléculaire (g/mol) 128.17
Numéro MDL MFCD00001742
Clé InChI UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naphthalin, naphthene, camphor tar, tar camphor, white tar, albocarbon, naphthaline, moth flakes, moth balls, naphtalene
CID PubChem 931
ChEBI CHEBI:16482
Nom IUPAC naphtalène
SMILES C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Naphthalene
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 79.0°C to 82.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 218.0°C
Point d’éclair 78°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C10H8
Quantité 2.5 kg
Beilstein 05,IV,164
Merck Index 15,6455
Gravité spécifique 0.99
Informations sur la solubilité Solubility in water: 30mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,,very soluble in acetone,chloroform,ether,,benzene,toluene,carbon disulfide
Poids de la formule 128.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux, flocons de cristaux, comprimés, billes ou poudre de cristaux
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465623 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/08/2024 Catalog Number180902500,180900025,180900010,180900050
Numéro de lotA0461639 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/04/2024 Catalog Number180902500,180900025,180900010,180900050
Numéro de lotA0461638 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/04/2024 Catalog Number180902500,180900025,180900010,180900050
Numéro de lotA0460958 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/03/2024 Catalog Number180902500,180900025,180900010,180900050
Numéro de lotA0460959 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2024 Catalog Number180902500,180900025,180900010,180900050
Nom du produit
Naphtalène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >