Learn More
Cytiva Dispositifs centrifuges Nanosep™ avec membrane Omega™
Utilisez des dispositifs Nanosep™ pour concentrer, purifier et dessaler les peptides, les protéines, les oligonucléotides, l’ADN et l’ARN.
Marque:  Cytiva OD300C35
1638.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24320" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17174791
  • 1725.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 10-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Simple, fiable, concentré et dessalant pour échantillons de 50 à 500 μl
  • Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Orange
PES
Non stérile
500/boîte
EFA :0,3 cm2
300 kDa
Polypropylène
50 à 500 μL (échantillon)
Nom du produit
Cytiva Dispositifs centrifuges Nanosep™ avec membrane Omega™ > 300 kDa ; 500/boîte