Learn More
Cytiva Dispositifs centrifuges Nanosep™ avec membrane Omega™
Utilisez des dispositifs Nanosep™ pour concentrer, purifier et dessaler les peptides, les protéines, les oligonucléotides, l’ADN et l’ARN.
Marque: Cytiva OD010C34
492.95 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24320" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Simple, fiable, concentré et dessalant pour échantillons de 50 à 500 μl
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
Bleu | |
PES | |
Non stérile | |
100/boîte |
EFA :0,3 cm2 | |
10 kDa | |
Polypropylène | |
50 à 500 μL (échantillon) |