Learn More
Cytiva Dispositifs centrifuges Nanosep™ avec membrane Omega™
Utilisez des dispositifs Nanosep™ pour concentrer, purifier et dessaler les peptides, les protéines, les oligonucléotides, l’ADN et l’ARN.
Marque: Cytiva OD003C35
1638.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24320" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Simple, fiable, concentré et dessalant pour échantillons de 50 à 500 μl
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
Gris | |
PES | |
Non stérile | |
500/boîte |
EFA :0,3 cm2 | |
3 kDa | |
Polypropylène | |
50 à 500 μL (échantillon) |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Dispositifs centrifuges Nanosep™ avec membrane Omega™ > 3 kDa ; 500/boîte
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu