Learn More
Macherey-Nagel™ Plaque Nano-SIL NH2/UV254 CCMHP
410.00€ - 618.80€
Spécification
Matériau | Nano-SIL NH2 |
---|---|
Granulométrie | 2 à 10 μm |
Porosité | 60 Å |
Quantité | 25/boîte |
Type | Plaque HPTLC |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10187401
|
Macherey-Nagel™
811111 |
10 x 10 cm |
410.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10259791
|
Macherey-Nagel™
811112 |
10 x 20 cm |
618.80€
25 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Spécification
Nano-SIL NH2 | |
60 Å | |
Plaque HPTLC | |
Vitamines, sucres, stéroïdes, dérivés purins, xanthines, phénols, nucléotides et pesticides | |
∼500 m2/g |
2 à 10 μm | |
25/boîte | |
UV254 | |
0,75 ml/g | |
0,2 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Plaque Nano-SIL NH2/UV254 CCMHP