Learn More
Macherey-Nagel™ Plaque Nano-SIL NH2/UV254 CCMHP
Code produit. 10259791 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 10259791
Marque: Macherey-Nagel™ 811112
Il en reste null
Spécification
Matériau Nano-SIL NH2
Granulométrie 2 à 10 μm
Porosité 60 Å
Quantité 25/boîte
Type Plaque HPTLC
Indicateur fluorescent UV254
À utiliser avec (application) Vitamines, sucres, stéroïdes, dérivés purins, xanthines, phénols, nucléotides et pesticides
Volume des pores 0,75 ml/g
Surface spécifique ∼500 m2/g
Épaisseur (métrique) 0,2 mm
Dimensions (L x l) 10 x 20 cm
Afficher plus Afficher moins
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.