Learn More
Thermo Scientific™ Flacons économiques en PEHD ambré à col large Nalgene™ avec bouchon Code produit.: 10122831
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Flacons économiques en PEHD ambré à col large Nalgene™ avec bouchon
GREENER_CHOICE
Code produit. 10122831
125 ml, 38 mm
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Code produit. 10122831
Marque: Thermo Scientific™ DS21850004
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les flacons économiques en PEHD ambré à col large pour les applications générales moins intensives ne nécessitant pas un flacon plus lourd.
Utilisez les flacons économiques en PEHD ambré à col large Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon pour les applications générales moins intensives ne nécessitant pas un flacon plus lourd. Ces flacons en HDPE sont une version plus légère des flacons de qualité laboratoire ambrés Nalgene d’origine. La coloration ambrée opaque diminue la translucidité aux UV pour protéger les liquides photosensibles. Utiles pour le stockage, l’expédition et le conditionnement, ils offrent une excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools.
Caractéristiques :
  • Économiques et recyclables ; Conçues pour un usage unique
  • Ils peuvent être utilisés dans le congélateur à -100°C (-148°F) pour un stockage à long terme
  • Les bouchons sans joint garantissent une performance étanche† sans joint susceptible de se déformer, de causer des fuites et de contaminer vos solutions
  • Conformes aux exigences de la Pharmacopée américaine 23 relative à la translucidité lumineuse maximale
  • Étanches†
Inclut :
Bouchons à vis en polypropylène ambré
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Énergie renouvelable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4 oz, 125 ml
Capacité (métrique) 125 ml
Capacité (impériale) 4 oz
Couleur Ambré
Description Flacon économique à col large ambré
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
Matériau HDPE
Nbre par carton 72
Nb par paquet 72
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Ambré
Finition de col 38 mm
Certifications/Conformité Conforme aux normes de pharmacopée américaine 23 relatives à la translucidité lumineuse optimale ; conforme aux exigences de la norme USP XXIII relative à la translucidité lumineuse maximale
Closure Included Oui
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Oui
Graduated Non
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 99 mm
Type de produit Flacon économique à col large
Largeur (impériale) 1,99 in
Hauteur (impériale) 3,92 in
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38 mm
Diamètre (métrique) 50 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1422201 Type de certificatCertificat de conformité Date22/03/2025 Catalog NumberDS2185-0004
Numéro de lot1312632 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog NumberDS2185-0004
Numéro de lot1418627 Type de certificatCertificat de conformité Date27/11/2024 Catalog NumberDS2185-0004
Numéro de lot1412942 Type de certificatCertificat de conformité Date17/09/2024 Catalog NumberDS2185-0004
Numéro de lot1401405 Type de certificatCertificat de conformité Date08/03/2024 Catalog NumberDS2185-0004
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Flacons économiques en PEHD ambré à col large Nalgene™ avec bouchon >