Learn More
Thermo Scientific™ Pissettes à évent en PEBD Unitary Right-To-Know Nalgene™
Gardez les liquides volatils dangereux loin de la paillasse de laboratoire. Les pissettes Unitary, dotées d’un système d’évent unique, suppriment les tubes d’aspiration et le risque de contamination qui leur est associé.
29.48€ - 57.67€
Spécification
Description | Pissette RTK |
---|---|
Matériau | LDPE |
Unitaire | Oui |
Certifications/Conformité | Conformes aux normes de l’OSHA relatives à l’étiquetage des récipients contenant des produits chimiques sur le lieu de travail. |
Closure Included | Yes |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Chemical Label | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Chemical Label | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10663952
|
Thermo Scientific™
2436-0504 |
500 ml | Isopropanol | N/A | |||||
10014350
|
Thermo Scientific™
2436-0505 |
500 ml | Eau distillée | N/A | |||||
10030681
|
Thermo Scientific™
2436-0506 |
500 ml | Hypochlorite de sodium | N/A | |||||
10024350
|
Thermo Scientific™
2436-0501 |
500 ml | Acétone | N/A | |||||
10070571
|
Thermo Scientific™
2436-1005 |
1000 ml | Eau distillée | N/A | |||||
Description
Gardez les liquides volatils dangereux loin de la paillasse de laboratoire grâce à ces pissettes à évent en PEBD Unitary Right-To-Know Thermo Scientific™ Nalgene™ dotées d’un système d’évent unique. Les pissettes Unitary empêchent la contamination lors du remplissage du flacon, car il n’y a aucun tube d’aspiration risquant de prélever des éléments contaminés sur la paillasse de laboratoire. Lorsqu’elles sont comprimées, les pissettes offrent un débit de liquide uniforme et puissant. Elles affichent quatre couleurs, les losanges NFPA, les symboles de danger conformes GHS et des données chimiques en conformité avec la loi du droit à l’information Right-To-Know Choisissez parmi sept marquages chimiques.
- Flacon et tubulure moulés d’une pièce pour éviter toute éclaboussure chimique lors de l’enlèvement du capuchon et toute contamination lors du remplissage
- Bouchon ventilé anti-goutte de couleur de 38 mm
- Bouchons robustes en polypropylène (en HDPE sur les flacons d’hypochlorite de sodium)
- La bande de couleur correspond au bouchon, évitant la contamination croisée
- Préétiquetées avec le nom et la formule ICS ainsi que les symboles NFPA indiquant manutention des produits chimiques, danger, soin et stockage de six produits chimiques courants
- Étanches†
Spécification
Pissette RTK | |
Oui | |
Yes | |
No | |
Cylindrical | |
No |
LDPE | |
Conformes aux normes de l’OSHA relatives à l’étiquetage des récipients contenant des produits chimiques sur le lieu de travail. | |
Not Autoclavable | |
Narrow | |
Wash Bottle |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes, sans présenter de fuites ; b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.