Learn More
Thermo Scientific™ Pissettes à évent en PEBD Unitary Right-To-Know Nalgene™ Code produit.: 10663952
Thermo Scientific™ Pissettes à évent en PEBD Unitary Right-To-Know Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10663952
500 ml, Isopropanol
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
Chemical Label:
Acétone
Eau distillée
Hypochlorite de sodium
Isopropanol
Code produit. 10663952
Marque: Thermo Scientific™ 24360504
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Gardez les liquides volatils dangereux loin de la paillasse de laboratoire. Les pissettes Unitary, dotées d’un système d’évent unique, suppriment les tubes d’aspiration et le risque de contamination qui leur est associé.
Gardez les liquides volatils dangereux loin de la paillasse de laboratoire grâce à ces pissettes à évent en PEBD Unitary Right-To-Know Thermo Scientific™ Nalgene™ dotées d’un système d’évent unique. Les pissettes Unitary empêchent la contamination lors du remplissage du flacon, car il n’y a aucun tube d’aspiration risquant de prélever des éléments contaminés sur la paillasse de laboratoire. Lorsqu’elles sont comprimées, les pissettes offrent un débit de liquide uniforme et puissant. Elles affichent quatre couleurs, les losanges NFPA, les symboles de danger conformes GHS et des données chimiques en conformité avec la loi du droit à l’information Right-To-Know Choisissez parmi sept marquages chimiques.
  • Flacon et tubulure moulés d’une pièce pour éviter toute éclaboussure chimique lors de l’enlèvement du capuchon et toute contamination lors du remplissage
  • Bouchon ventilé anti-goutte de couleur de 38 mm
  • Bouchons robustes en polypropylène (en HDPE sur les flacons d’hypochlorite de sodium)
  • La bande de couleur correspond au bouchon, évitant la contamination croisée
  • Préétiquetées avec le nom et la formule ICS ainsi que les symboles NFPA indiquant manutention des produits chimiques, danger, soin et stockage de six produits chimiques courants
  • Étanches†
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Énergie renouvelable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 500 ml (16 oz)
Capacité (métrique) 500 ml
Capacité (impériale) 16 oz
Couleur Translucent
Description Pissette RTK
Matériau LDPE
Nbre par carton 24
Nb par paquet 4
Couleur de bouchon Jaune
Unitaire Oui
Certifications/Conformité Conformes aux normes de l’OSHA relatives à l’étiquetage des récipients contenant des produits chimiques sur le lieu de travail.
Closure Included Oui
Autoclavable Non autoclavable
Graduated No
Bouche Étroit
Forme Cylindrique
Type de produit Wash Bottle
Chemical Label Isopropanol
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Screw Cap
Distribution par le bouchon No
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot7292991010 Type de certificatCertificat de conformité Date21/09/2018 Catalog Number2436-0504
Numéro de lot7254652010 Type de certificatCertificat de conformité Date19/07/2017 Catalog Number2436-0504
Numéro de lot7201789010 Type de certificatCertificat de conformité Date19/07/2017 Catalog Number2436-0504
Numéro de lot7145719010 Type de certificatCertificat de conformité Date19/07/2017 Catalog Number2436-0504
Numéro de lot7110960010 Type de certificatCertificat de conformité Date19/07/2017 Catalog Number2436-0504
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes, sans présenter de fuites ; b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pissettes à évent en PEBD Unitary Right-To-Know Nalgene™ >