Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons ventilés en PEHD Nalgene™ pour Erlenmeyer stériles à usage unique
Assurez un échange de gaz stérile pour l’agitateur et la culture cellulaire en suspension en utilisant les bouchons ventilés en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene™ pour flacons Erlenmeyer stériles à usage unique.
33.75€ - 62.25€
Spécification
Couleur | Bleu |
---|---|
Matériau | HDPE |
Nbre par carton | 12 |
Nb par paquet | 1 |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10133532
|
Thermo Scientific™
4114-0038 |
Agitateurs biologiques en verre sans bouchons d’extrémité, joints ou tiges d’agitateur |
33.75€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10571033
|
Thermo Scientific™
4114-0045 |
Croissance des cellules adhérentes |
62.25€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Assurez un échange de gaz stérile pour l’agitateur et la culture cellulaire en suspension en utilisant les bouchons ventilés en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene™ pour flacons Erlenmeyer stériles à usage unique.
- En polypropylène haute densité avec membrane en PTFE de 0,2 μm.
- Passage de l’air sans retrait du bouchon
- Membrane soudée à chaud, pour une étanchéité efficace.
Spécification
Bleu | |
12 | |
Stérile |
HDPE | |
1 | |
Ventilé/Fermé |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.