Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons ventilés en PEHD Nalgene™ pour Erlenmeyer stériles à usage unique
Assurez un échange de gaz stérile pour l’agitateur et la culture cellulaire en suspension en utilisant les bouchons ventilés en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene™ pour flacons Erlenmeyer stériles à usage unique.
Marque:  Thermo Scientific™ 4114-0045
30.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10571033
  • 65.85€ / 12 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Assurez un échange de gaz stérile pour l’agitateur et la culture cellulaire en suspension en utilisant les bouchons ventilés en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene™ pour flacons Erlenmeyer stériles à usage unique.
  • En polypropylène haute densité avec membrane en PTFE de 0,2 μm.
  • Passage de l’air sans retrait du bouchon
  • Membrane soudée à chaud, pour une étanchéité efficace.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bleu
Croissance des cellules adhérentes
1
Ventilé/Fermé
HDPE
12
Stérile
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bouchons ventilés en PEHD Nalgene™ pour Erlenmeyer stériles à usage unique > Adapté aux flacons de 500, 1 000 et 2 000 ml
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.