Learn More
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10365701
![]() |
Thermo Scientific™
4256-0234 |
65 mm | 62 ml |
46.20€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10709041
![]() |
Thermo Scientific™
4256-0414 |
103 mm | 270 ml |
55.85€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10440723
![]() |
Thermo Scientific™
4256-0638 |
155 mm | 1059 ml |
161.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
Fabriqués dans un matériau incassable, les entonnoirs à usage général Thermo Scientific™ Nalgene représentent une alternative avantageuse par rapport au verre.
Conviennent parfaitement à un grand nombre d'applications de laboratoire.
- Disponibles en PP autoclavable ou en HDPE non autoclavable.
- Les modèles 4256-0234 et 4256-0414 sont en polypropylène incassable et autoclavable.
- Le modèle 4256-0638 dispose d'une large ouverture qui facilite le transfert des matières ; il est fabriqué en polyéthylène haute densité incassable (non autoclavable).
- Adaptés à un large éventail d'applications.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.